Learn More
Sal de potasio del 4-glucurónido del ácido p-salicílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | p-Salicylic Acid 4-Glucuronide Potassium Salt |
| CAS | 1376574-47-8 |
| Fórmula molecular | C13H12K2O9 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 4-Carboxyphenyl β-D-Glucopyranosiduronic Acid Potassium Salt, p-Carboxyphenyl glucosiduronic Acid Potassium Salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H14O9.2K/c14-7-8(15)10(12(19)20)22-13(9(7)16)21-6-3-1-5(2-4-6)11(17)18;;/h1-4,7-10,13-16H,(H,17,18)(H,19,20);;/q;2*+1/p-2/t7-,8-,9+,10?,13+;;/m0../s1 |
| SMILES | O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](OC2=CC=C(C(O[K])=O)C=C2)O[C@@H]1C(O[K])=O |
| Nombre IUPAC | (2S,3S,4S,5R,6S)-6-(4-carboxilatofenoxi)-3,4,5-trihidroxitetrahidro-2H-piran-2-carboxilato de potasio |
| Peso molecular (g/mol) | 390.43 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 389.98 |