Learn More
p-Quinqufenilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15423447
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Unit Size:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
15423447 250 mg 250 miligramos
11421170 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15423447 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H26308.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
CAS: 3073-05-0 | Molecular Formula: C30H22 | Molecular Weight: 382.506 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3073-05-0
Fórmula molecular C30H22
Peso molecular (g/mol) 382.506
Número MDL MFCD00059012
Clave InChI OMCUOJTVNIHQTI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-quinquephenyl, p-pentaphenyl, 1,1':4',1:4,1':4',1-quinquephenyl, p-quinquiphenyl, acmc-209hie, 1,4-bis 4-phenylphenyl benzene, 1-phenyl-4-4-4-phenylphenyl phenyl benzene, 1,1:4,1':4',1-quinquephenyl, 4-1,1'-biphenyl-4-yl-4'-phenyl-1,1'-biphenyl
PubChem CID 137813
Nombre IUPAC 1,4-bis(4-fenilfenil)benceno
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C3=CC=C(C=C3)C4=CC=C(C=C4)C5=CC=CC=C5
Specifications
Nombre del producto químico o material p-Quinquephenyl
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 382.5
Porcentaje de pureza 98%