Learn More
p-Quinqufenilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11421170
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11421170 1 g 1 g
15423447 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11421170 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26308.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3073-05-0
Fórmula molecular C30H22
Peso molecular (g/mol) 382.506
Número MDL MFCD00059012
Clave InChI OMCUOJTVNIHQTI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-quinquephenyl, p-pentaphenyl, 1,1':4',1:4,1':4',1-quinquephenyl, p-quinquiphenyl, acmc-209hie, 1,4-bis 4-phenylphenyl benzene, 1-phenyl-4-4-4-phenylphenyl phenyl benzene, 1,1:4,1':4',1-quinquephenyl, 4-1,1'-biphenyl-4-yl-4'-phenyl-1,1'-biphenyl
PubChem CID 137813
Nombre IUPAC 1,4-bis(4-fenilfenil)benceno
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C3=CC=C(C=C3)C4=CC=C(C=C4)C5=CC=CC=C5
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-Quinquephenyl
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 382.5
Porcentaje de pureza 98%