Learn More
P-cuaterfenilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | P-Quaterphenyl |
| CAS | 135-70-6 |
| Fórmula molecular | C24H18 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1,1'4',1''4'',1'''-Quaterphenyl |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H18/c1-3-7-19(8-4-1)21-11-15-23(16-12-21)24-17-13-22(14-18-24)20-9-5-2-6-10-20/h1-18H |
| SMILES | c1ccc(cc1)c2ccc(cc2)c3ccc(cc3)c4ccccc4 |
| Nombre IUPAC | 1-fenil-4-(4-fenilfenil)benceno |
| Peso molecular (g/mol) | 306.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 306.1409 |