Learn More
p-Ftalamidina Dihidrocloruro, TRC
Código de producto. 17973705
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17973705 500 mg 500 miligramos
17922475 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17973705 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP382470500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14401-56-0
Fórmula molecular C8 H10 N4 . 2 Cl H
Peso molecular (g/mol) 235.114
Sinónimo 1,4-Benzenedicarboximidamide Dihydrochloride, Terephthalamidine Dihydrochloride
Nombre IUPAC benceno-1,4-dicarboxamidina; Dihidrocloruro
SMILES Cl.Cl.NC(=N)c1ccc(cc1)C(=N)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-Phthalamidine Dihydrochloride
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10N4.2ClH/c9-7(10)5-1-2-6(4-3-5)8(11)12;;/h1-4H,(H3,9,10)(H3,11,12);2*1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.0439