Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | p-Phenylenediamine, free base |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 0.999 |
| Cantidad | 250 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 108.1 |
| Forma física | cristalino/a/s |