Learn More
p-Fenilendiamina, base libre, 99,9%, MP Biomedicals™
Código de producto. 11457002 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11457002 100 g
11467002 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11457002 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215183080
CAS 106-50-3
Fórmula molecular C6H8N2
Peso molecular (g/mol) 108.144
Clave InChI CBCKQZAAMUWICA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-phenylenediamine, 1,4-benzenediamine, 1,4-diaminobenzene, 1,4-phenylenediamine, 4-aminoaniline, para-phenylenediamine, p-aminoaniline, p-diaminobenzene, orsin, 4-phenylenediamine
PubChem CID 7814
ChEBI CHEBI:51403
Nombre IUPAC benceno-1,4-diamina
SMILES C1=CC(=CC=C1N)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-Phenylenediamine, free base
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.999
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.1
Forma física Crystalline