Learn More
P-Fenilendiamina Dihidrocloruro, TRC
Código de producto. 30133206
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30133206 2.5 g 2.50 g
30012128 500 mg 500 miligramos
30006488 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133206 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP3996182.5G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 624-18-0
Fórmula molecular C6H8N2 . 2HCl
Peso molecular (g/mol) 181.06
Sinónimo 1,4-Diaminobenzene Dihydrochloride, 1,4-Phenylenediamine Dihydrochloride, C.I. 76061, C.I. Oxidation Base 10A, Durafur Black RC, Fourrine 64, Fourrine DS, Pelagol CD, Pelagol Grey CD;
Nombre IUPAC benceno-1,4-diamina; diclorhidrato
SMILES Cl.Cl.Nc1ccc(N)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material P-Phenylenediamine Dihydrochloride
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H8N2.2ClH/c7-5-1-2-6(8)4-3-5;;/h1-4H,7-8H2;2*1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.0221