Learn More
Diclorhidrato de p-fenilenodiamina, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11493364
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad missing translation for 'unitSize'
11493364 250 g 250 g
11483364 50 g 50 g
11473364 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Código de producto. 11493364 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' A10638.30
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 624-18-0
Fórmula molecular C6H10Cl2N2
Peso molecular (g/mol) 181.06
Número MDL MFCD00013002
Clave InChI IYXMNTLBLQNMLM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzene-1,4-diamine dihydrochloride, p-phenylenediamine dihydrochloride, 1,4-diaminobenzene dihydrochloride, 1,4-phenylenediamine dihydrochloride, fourrine ds, 1,4-benzenediamine, dihydrochloride, pelagol cd, pelagol grey cd, durafur black rc, fourrine 64
PubChem CID 12205
Nombre IUPAC benceno-1,4-diamina; diclorhidrato
SMILES C1=CC(=CC=C1N)N.Cl.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-Phenylenediamine dihydrochloride
Punto de fusión ∼265°C
Cantidad 250 g
Número UN UN2811
Beilstein 3911749
Índice Merck 14,7285
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.07
Porcentaje de pureza 99%