Learn More
p-Fenilenodiamina, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10754163 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
2.50 KG
5 GR
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10754163 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10215280 500 g Frasco de vidrio 500 g
10216873 2.5 kg Tambor de plástico 2.50 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10754163 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 130570050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    55.90€
    47.65€ / 5 g
    Ahorro 8.25€
    14% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 106-50-3 | C6H8N2 | 108.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 106-50-3
Fórmula molecular C6H8N2
Peso molecular (g/mol) 108.14
Número MDL MFCD00007901
Clave InChI CBCKQZAAMUWICA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-phenylenediamine, 1,4-benzenediamine, 1,4-diaminobenzene, 1,4-phenylenediamine, 4-aminoaniline, para-phenylenediamine, p-aminoaniline, p-diaminobenzene, orsin, 4-phenylenediamine
PubChem CID 7814
ChEBI CHEBI:51403
Nombre IUPAC benceno-1,4-diamina
SMILES C1=CC(=CC=C1N)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-Phenylenediamine
Nombre de nota 99+%
Punto de fusión 139.0°C to 141.0°C
Color Marrón a morado o gris blanquecino
Temperatura de inflamación 156°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H4(NH2)2
Cantidad 5 g
Beilstein 13, 61
Índice Merck 15, 7397
Información de solubilidad Solubility in water: 47g/L (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether and chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.14
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo o escamas
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • p-Phenylenediamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.