Learn More
p-fenilendiamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11447627
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
5000 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11447627 5000 g 5000 g
11437627 250 g 250 g
11427627 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11447627 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15680.0I
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 106-50-3 | C6H8N2 | 108.144 g/mol
p-Phenylenediamine is used as a precursor to aramid plastics, Kevlar fibers and to urethane polymers. It serves as a developing agent in photography, antioxidants in rubber products and as a vulcanization accelerator. It is used as a henna surrogate for temporary tattoos and as a histological stain for lipids such as myelin. It is an anti-fade reagent used in fluorescence microscopy to retard photobleaching of fluorescein and other fluorescent dyes. Furthermore, it is also an ingredient in hair dyes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicación
la p-fenilendiamina se utiliza como precursora de los plásticos de aramida, las fibras de Kevlar y los polímeros de uretano. Sirve como agente de revelado en fotografía, como antioxidante en productos de caucho y como acelerador de vulcanización. Se utiliza como sustituto de la henna para tatuajes temporales y como tinción histológica para lípidos como la mielina. Es un reactivo antifade utilizado en la microscopía de fluorescencia para retardar la decoloración fotográfica de la fluoresceína y otros colorantes fluorescentes. Además, también es un ingrediente de los tintes para el cabello.
Solubilidad
soluble en alcohol, cloroformo, éter y benceno caliente.
Notas
almacénese en un lugar fresco. Incompatible con ácidos, cloruros ácidos, anhídridos ácidos, cloroformatos y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 106-50-3
Fórmula molecular C6H8N2
Peso molecular (g/mol) 108.144
Número MDL MFCD00007901
Clave InChI CBCKQZAAMUWICA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-phenylenediamine, 1,4-benzenediamine, 1,4-diaminobenzene, 1,4-phenylenediamine, 4-aminoaniline, para-phenylenediamine, p-aminoaniline, p-diaminobenzene, orsin, 4-phenylenediamine
PubChem CID 7814
ChEBI CHEBI:51403
Nombre IUPAC benceno-1,4-diamina
SMILES C1=CC(=CC=C1N)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-Phenylenediamine
Punto de fusión 138°C to 142°C
Punto de ebullición 267°C to 271°C
Temperatura de inflamación 156°C (312°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Olor Weak
Cantidad 5000 g
Número UN UN1673
Beilstein 742029
Índice Merck 14,7285
Información de solubilidad Soluble in alcohol,chloroform,ether and hot benzene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.14
Porcentaje de pureza 97%