Learn More
P-Fenilendiamina, + 97 %, extrapuro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10578060 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Envase:
Tarro de cristal
Tamaño de la unidad:
100 GR
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10578060 100 g Tarro de cristal 100 GR
1 options
Código de producto. 10578060 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P/2520/48
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 106-50-3
Punto de fusión 139°C
Color Marrón
pH 8 to 9
Envase Tarro de cristal
Fórmula molecular C6H8N2
Número MDL 7901
Cantidad 100 g
Sinónimo p-phenylenediamine, 1,4-benzenediamine, 1,4-diaminobenzene, 1,4-phenylenediamine, 4-aminoaniline, para-phenylenediamine, p-aminoaniline, p-diaminobenzene, orsin, 4-phenylenediamine
Clave InChI CBCKQZAAMUWICA-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC=C1N)N
Nombre IUPAC benceno-1,4-diamina
Peso molecular (g/mol) 108.144
PubChem CID 7814
ChEBI CHEBI:51403
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.14g/mol
Forma física Sólido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • p-Phenylenediamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.