Learn More
p-Fenileno diisotiocianato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10177560 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 GR
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10177560 5 g Frasco de vidrio 5 g
10701072 25 g Frasco de vidrio 25 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10177560 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 417510050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    112.00€
    100.65€ / 5 g
    Ahorro 11.35€
    10% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 4044-65-9 | C8H4N2S2 | 192.27 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4044-65-9
Fórmula molecular C8H4N2S2
Peso molecular (g/mol) 192.27
Número MDL MFCD00004811
Clave InChI OMWQUXGVXQELIX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bitoscanate, 1,4-phenylene diisothiocyanate, jonit, p-phenylene diisothiocyanate, benzene, 1,4-diisothiocyanato, bitoscanat, bitoscanate inn, phenylene thiocyanate, bitoscanatum latin, 1,4-phenylenediisothiocyanate
PubChem CID 19958
Nombre IUPAC 1,4-diisotiocianatobenceno
SMILES C1=CC(=CC=C1N=C=S)N=C=S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-Phenylene diisothiocyanate
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 129.0°C to 133.0°C
Color Beige grisáceo a blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal SCNC6H4NCS
Cantidad 5 g
Índice Merck 15, 1309
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and chloroform,slightly soluble in acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.27
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Agujas cristalinas o polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • p-Phenylene diisothiocyanate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.