Learn More
p-Fenil-p-(2,4,6-trimetilbenzoilo)éster etílico de ácido fosfino, TRC
Código de producto. 17915105
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
100 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17915105 1 g 1 g
17921265 100 g 100 g
17944985 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17915105 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP3376001G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 84434-11-7
Fórmula molecular C18 H21 O3 P
Peso molecular (g/mol) 316.33
Sinónimo Phosphinic acid, phenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)-, ethyl ester (9CI), 2,4,6-Trimethylbenzoylethoxyphenylphosphine oxide, 2,4,6-Trimethylbenzoylphenylethoxyphosphine oxide, Darocur TPO-L, Ethyl (2,4,6-trimethylbenzoyl)phenylphosphinate, Ethyl phenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinate, Irgacure TPO-L, JRcure TPO-L, LR 8893X, Lucirin LR 8893X, Lucirin TPO Liquid, Lucirin TPO-L, Omnirad TPO-L, Speedcure TPO-L, TPO-L
Nombre IUPAC [etoxi(fenil)fosforilo]-(2,4,6-trimetilfenil)metanona
SMILES CCOP(=O)(C(=O)c1c(C)cc(C)cc1C)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4,6-Trimethylbenzoylethoxyphenylphosphine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C18H21O3P/c1-5-21-22(20,16-9-7-6-8-10-16)18(19)17-14(3)11-13(2)12-15(17)4/h6-12H,5H2,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 316.1228
Porcentaje de pureza >95%