Learn More
p-Fenetidina-D5 Clorhidrato, TRC
Código de producto. 30421372
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30421372 1 mg
30416796 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30421372 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP2963021MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1794754-45-2
Fórmula molecular C8H7D5ClNO
Peso molecular (g/mol) 178.67
Sinónimo 4-(Ethoxy-d5)benzenamine Hydrochloride, 1-Amino-4-(ethoxy-d5)benzene Hydrochloride, 4-Aminophenetole-d5 Hydrochloride, 4-Ethoxyaniline-d5 Hydrochloride, 4-(Ethoxy-d5)benzenamine Hydrochloride, 4-(Ethoxy-d5)phenylamine Hydrochloride, NSC 3116-d5 Hydrochloride, p-Aminophenetole-d5 Hydrochloride, p-Ethoxyaniline-d5 Hydrochloride, p-(Ethoxy-d5)phenylamine Hydrochloride, p-Phenetidin-d5 Hydrochloride
Nombre IUPAC 4-(1,1,2,2,2,2-pentadeuterioetoxi)anilina; Cloruro
SMILES NC1=CC=C(OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])C=C1.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-Phenetidine-d5 Hydrochloride
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H11NO.ClH/c1-2-10-8-5-3-7(9)4-6-8;/h3-6H,2,9H2,1H3;1H/i1D3,2D2;
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.0921