Learn More
p,p'-DDT 100 μg/ml en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30321985
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30321985 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30321985 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREGA09010332ME
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,4'-DDT
CAS 50-29-3
Nombres de analitos o componentes 4,4'-DDT
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H9 Cl5
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Benzene, 1,1'-(2,2,2-trichloroethylidene)bis[4-chloro-, Ethane, 1,1,1-trichloro-2,2-bis(p-chlorophenyl)- (7CI,8CI), 1,1'-(2,2,2-Trichloroethylidene)bis[4-chlorobenzene], 1,1,1-Trichloro-2,2-bis(p-chlorophenyl)ethane, 1,1,1-Trichloro-2,2-di(p-chlorophenyl)ethane, 1,1,1-Trichloro-2-2,2-bis(p-chlorophenyl)ethane, 1,1-Bis(4-chlorophenyl)-2,2,2-trichloroethane, 1,1-Bis(p-chlorophenyl)-2,2,2-trichloroethane, 2,2,2-Trichloro-1,1-bis(4-chlorophenyl)ethane, 2,2-Bis(4-chlorophenyl)-1,1,1-trichloroethane, 2,2-Bis(p-chlorophenyl)-1,1,1-trichloroethane, 4,4'-DDT, 4,4'-Dichlorodiphenyltrichloroethane, Aavero-extra, Agritan, Arkotine, Azotox M 33, Benzochloryl, Bosan supra, Bovidermol, Chlorophenothane, Chlorphenothan, Chlorphenotoxum, Citox, Clofenotan, Clofenotane, DDT, Deoval, Detox, Detox (pesticide), Detoxan, Dibovin, Dichlorodiphenyltrichloroethane, Dicophane, Dicophaner, Dodat, Dykol, ENT-1506, Estonate, Ethane, 1,1,1-trichloro-2,2-bis(4-chlorophenyl)-, FWJ, Gesafid, Gesapon, Gesarex, Gesarol, Guesapon, Hildit, Ivoran, Mutoxan, NSC 8939, Neocid, Neocidol, Neocidol (solid), PEB1, Parachlorocidum, Pentachlorin, Penticidum, Tafidex, Trichlorobis(4'-chlorophenyl)ethane, Zerdane, o,p'-1,1,1-Trichloro-2-2,2-bis(p-chlorophenyl)ethane, p,p'-DDT, p,p'-Dichlorodiphenyltrichloroethane, p,p'-Dichlorodiphenyltrichloromethylmethane, α,α-Bis(p-chlorophenyl)-β,β,β-trichlorethane
Fórmula InChI InChI=1S/C14H9Cl5/c15-11-5-1-9(2-6-11)13(14(17,18)19)10-3-7-12(16)8-4-10/h1-8,13H
SMILES Clc1ccc(cc1)C(c2ccc(Cl)cc2)C(Cl)(Cl)Cl
Nombre IUPAC 1-cloro-4-[2,2,2-tricloro-1-(4-clorofenil)etilo]benceno
Solvent or Matrix Methanol
Peso molecular (g/mol) 354.49
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 351.9147 g/mol