Learn More
P,P'-[1-Hidroxi-2-(4-piridinil)etilideno]bis-ácido fosfónico, TRC
Código de producto. 30138051
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138051 250 mg 250 miligramos
30004977 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30138051 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH952815250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 105462-25-7
Fórmula molecular C7 H11 N O7 P2
Peso molecular (g/mol) 283.11
Sinónimo [1-Hydroxy-2-(pyridin-4-yl)ethane-1,1-diyl]bis(phosphonic Acid), P,P'-[1-Hydroxy-2-(4-pyridinyl)ethylidene]bis-phosphonic acid, [1-Hydroxy-2-(4-pyridinyl)ethylidene]bis-phosphonic acid, NE 58043
Nombre IUPAC (1-hidroxi-1-fosfono-2-piridina-4-iletil)ácido fosfónico
SMILES OC(Cc1ccncc1)(P(=O)(O)O)P(=O)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1-Hydroxy-2-(pyridin-4-yl)ethylidene)bis(phosphonic Acid) ([1-Hydroxy-2-(pyridin-4-yl)ethane-1,1-diyl]bis(phosphonic Acid))
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H11NO7P2/c9-7(16(10,11)12,17(13,14)15)5-6-1-3-8-4-2-6/h1-4,9H,5H2,(H2,10,11,12)(H2,13,14,15)
Formula Weight (peso de la fórmula) 283.0011