Learn More
pO-desmetil verapamilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | p-O-Desmethyl Verapamil |
| CAS | 77326-93-3 |
| Fórmula molecular | C26 H36 N2 O4 |
| Cantidad | 1 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C26H36N2O4/c1-19(2)26(18-27,21-9-11-23(30-4)25(17-21)32-6)13-7-14-28(3)15-12-20-8-10-22(29)24(16-20)31-5/h8-11,16-17,19,29H,7,12-15H2,1-6H3 |
| SMILES | COc1ccc(cc1OC)C(CCCN(C)CCc2ccc(O)c(OC)c2)(C#N)C(C)C |
| Nombre IUPAC | 2-(3,4-dimetoxifenil)-5-[2-(4-hidroxi-3-metoxifenil)etil-metilamino]-2-propan-2-ilpentanonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 440.58 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 440.2675 |