Learn More
p-Acetato de Nitrofeniltiol, TRC
Código de producto. 30464894
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30464894 1 g 1 g
30467873 500 mg -
30465144 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30464894 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN5059001G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15119-62-7
Fórmula molecular C8 H7 N O3 S
Peso molecular (g/mol) 197.21
Sinónimo S-(4-Nitrophenyl) Ester Ethanethioic Acid, S-(p-Nitrophenyl) Ester Thioacetic Acid, p-Nitrobenzenethiol Acetate, 4-Nitrophenyl Thiolacetate, S-(4-Nitrophenyl)thioacetate, S-(p-Nitrophenyl) Thioacetate, S-4-Nitrophenyl Ethanethioate
Nombre IUPAC S-(4-nitrofenilo) etanolioato
SMILES CC(=O)Sc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-Nitrophenylthiol Acetate
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H7NO3S/c1-6(10)13-8-4-2-7(3-5-8)9(11)12/h2-5H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.0147