Learn More
Fosfato de p-nitrofenilo (sal disódica, hexahidrato), Fisher BioReagents
Código de producto. 10697525
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
50 g
Envase:
Vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
50 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10697525 10 g Vidrio ámbar 10 g
10542965 1 g Vidrio ámbar 1 g
10246294 5 g Vidrio ámbar 5 g
10656765 50 g Vidrio ámbar 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10697525 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP253410
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
El fosfato de p-nitrofenilo es adecuado para su uso como sustrato para fosfatasa alcalina y ácida.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4264-83-9
Fórmula molecular C6H4NNa2O6P
Peso molecular (g/mol) 263.05
Número MDL MFCD00007319
Clave InChI VIYFPAMJCJLZKD-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo pnpp, disodium 4-nitrophenylphosphate, sodium 4-nitrophenyl phosphate, disodium 4-nitrophenyl phosphate, phosphoric acid, mono 4-nitrophenyl ester, disodium salt, disodium p-nitrophenyl phosphate, phosphoric acid, mono 4-nitrophenyl ester, sodium salt 1:2, p-nitrophenyl phosphate, pnpp liquid substrate system
PubChem CID 77949
Nombre IUPAC disodio; (4-nitrofenil) fosfato
SMILES [Na+].[Na+].[O-][N+](=O)C1=CC=C(OP([O-])([O-])=O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-Nitrophenyl Phosphate Disodium Salt, Hexahydrate
Punto de fusión 300°C
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥98.0%
Envase Vidrio ámbar
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 371
Forma física Polvo/Sólido