Learn More
Yodoacetato de p-nitrofenilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | p-Nitrophenyl Iodoacetate |
| CAS | 31252-85-4 |
| Fórmula molecular | C8 H6 I N O4 |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H6INO4/c9-5-8(11)14-7-3-1-6(2-4-7)10(12)13/h1-4H,5H2 |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1ccc(OC(=O)CI)cc1 |
| Nombre IUPAC | (4-nitrofenil) 2-yodoacetato |
| Peso molecular (g/mol) | 307.04 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 306.9342 |