Learn More
p-Nitrofenil Beta-D-Xilopiranósido, TRC
Código de producto. 30474525
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30474525 500 mg
30476444 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30474525 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN509050500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2001-96-9
Fórmula molecular C11 H13 N O7
Peso molecular (g/mol) 271.22
Nombre IUPAC (2S,3R,4S,5R)-2-(4-nitrofenoxi)oxano-3,4,5-triol
SMILES O[C@@H]1CO[C@@H](Oc2ccc(cc2)[N+](=O)[O-])[C@H](O)[C@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitrophenyl-beta-D-xylopyranoside
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H13NO7/c13-8-5-18-11(10(15)9(8)14)19-7-3-1-6(2-4-7)12(16)17/h1-4,8-11,13-15H,5H2/t8-,9+,10-,11+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 271.0692