Learn More
p-nitrofenil beta-D-manopiranósido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Nitrophenyl-beta-D-mannopyranoside |
| CAS | 35599-02-1 |
| Fórmula molecular | C12 H15 N O8 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | β-D-Mannopyranoside','4-nitrophenyl, 4-Nitrophenyl β-D-mannopyranoside, p-Nitrophenyl β-D-mannopyranoside, 4'-Nitrophenyl β-D-mannopyranoside, p-Nitrophenyl β-mannoside |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H15NO8/c14-5-8-9(15)10(16)11(17)12(21-8)20-7-3-1-6(2-4-7)13(18)19/h1-4,8-12,14-17H,5H2/t8-,9-,10+,11+,12-/m1/s1 |
| SMILES | OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccc(cc2)[N+](=O)[O-])[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O |
| Nombre IUPAC | (2R,3S,4S,5S,6S)-2-(hidroximetil)-6-(4-nitrofenoxi)oxano-3,4,5-triol |
| Peso molecular (g/mol) | 301.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 301.0798 |