Learn More
p-nitrofenil beta-D-laminaribiósido, TRC
Código de producto. 30482818
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
30482818 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 30482818 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN5038751MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-Nitrophenyl beta-D-Laminaribioside
CAS 26255-70-9
Fórmula molecular C18 H25 N O13
Cantidad 1 mg
Sinónimo β-D-Glucopyranoside','4-nitrophenyl 3-O-β-D-glucopyranosyl-, Glucopyranoside','p-nitrophenyl 3-O-β-D-glucopyranosyl-','β-D- (8CI), 4-Nitrophenyl 3-O-β-D-glucopyranosyl-β-D-glucopyranoside, 4-Nitrophenyl-β-laminaribioside, p-Nitrophenyl β-D-laminaribioside
Fórmula InChI InChI=1S/C18H25NO13/c20-5-9-11(22)13(24)14(25)17(30-9)32-16-12(23)10(6-21)31-18(15(16)26)29-8-3-1-7(2-4-8)19(27)28/h1-4,9-18,20-26H,5-6H2/t9-,10-,11-,12-,13+,14-,15-,16+,17+,18?/m1/s1
SMILES OC[C@H]1O[C@@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](CO)OC(Oc3ccc(cc3)[N+](=O)[O-])[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Nombre IUPAC (2S,3R,4S,5S,6R)-2-[(2R,3R,4S,5R)-3,5-dihidroxi-2-(hidroximetil)-6-(4-nitrofenoxi)oxan-4-il]oxi-6-(hidroximetil)oxano-3,4,5-triol
Peso molecular (g/mol) 463.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 463.1326
Título del producto
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.