Learn More
p-Nitrofenil Beta-D-Lactopiranósido, TRC
Código de producto. 30479094
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30479094 500 mg 500 miligramos
30474567 100 mg -
30469539 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30479094 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN503850500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4419-94-7
Fórmula molecular C18 H25 N O13
Peso molecular (g/mol) 463.39
Sinónimo β-D-Glucopyranoside, 4-nitrophenyl 4-O-β-D-galactopyranosyl-, Lactoside, p-nitrophenyl, β-D- (6CI,8CI), 4-Nitrophenyl 4-O-β-D-galactopyranosyl-β-D-glucopyranoside, 4-Nitrophenyl β-lactoside, p-Nitrophenyl β-D-lactoside, p-Nitrophenyl-β-lactoside
Nombre IUPAC (2S,3R,4S,5R,6R)-2-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5-dihidroxi-2-(hidroximetil)-6-(4-nitrofenoxi)oxan-3-il]oxi-6-(hidroximetil)oxano-3,4,5-triol
SMILES OC[C@H]1O[C@@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](Oc3ccc(cc3)[N+](=O)[O-])O[C@@H]2CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-Nitrophenyl beta-D-Lactopyranoside
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H25NO13/c20-5-9-11(22)12(23)14(25)18(30-9)32-16-10(6-21)31-17(15(26)13(16)24)29-8-3-1-7(2-4-8)19(27)28/h1-4,9-18,20-26H,5-6H2/t9-,10-,11+,12+,13-,14-,15-,16-,17-,18+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 463.1326