Learn More
Heptoacetato de p-nitrofenil beta-D-lactopiranósido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | p-Nitrophenyl beta-D-Lactopyranoside Heptaacetate |
| CAS | 84034-75-3 |
| Fórmula molecular | C32H39NO20 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 4-Nitrophenyl 4-O-(2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-beta-D-galactopyranosyl)-beta-D-glucopyranoside 2,3,6-Triacetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C32H39NO20/c1-14(34)43-12-23-25(45-16(3)36)27(46-17(4)37)30(49-20(7)40)32(52-23)53-26-24(13-44-15(2)35)51-31(29(48-19(6)39)28(26)47-18(5)38)50-22-10-8-21(9-11-22)33(41)42/h8-11,23-32H,12-13H2,1-7H3/t23-,24-,25+,26-,27+,28+,29-,30-,31-,32+/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccc(cc2)[N+](=O)[O-])[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1O[C@@H]3O[C@H](COC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@H]3OC(=O)C |
| Nombre IUPAC | [(2R,3R,4S,5R,6S)-4,5-diacetiloxi-6-(4-nitrofenoxi)-3-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-triacetiloxi-6-(acetiloximetil)oxan-2-il]oxioxan-2-il]metil acetato |
| Peso molecular (g/mol) | 757.65 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 757.2065 |