Learn More
p-Nitrofenil Beta-D-Glucuronid Sal Sódica, TRC
Código de producto. 30475409
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30475409 1 g -
30465963 100 mg 100 miligramos
30475075 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30475409 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN5037001G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 89772-41-8
Fórmula molecular C12H12NNaO9
Peso molecular (g/mol) 337.21
Sinónimo p-Nitrophenyl beta-Glucuronic Acid Sodium Salt, 4-Nitrophenyl beta-D-Glucopyranosiduronic Acid Sodium Salt
SMILES O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](Oc2ccc(cc2)[N+](=O)[O-])O[C@@H]([C@H]1O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-Nitrophenyl beta-D-Glucuronide Sodium Salt
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H13NO9/c14-7-8(15)10(11(17)18)22-12(9(7)16)21-6-3-1-5(2-4-6)13(19)20/h1-4,7-10,12,14-16H,(H,17,18)/t7-,8-,9+,10-,12+/m0/s1