Learn More
p-Nitrofenil Beta-D-Celotriosídea, TRC
Código de producto. 30482366
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30482366 5 mg 5 miligramos
30477368 25 mg -
30483352 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30482366 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN5033005MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 106927-48-4
Fórmula molecular C24 H35 N O18
Peso molecular (g/mol) 625.53
Nombre IUPAC (2S,3R,4S,5S,6R)-2-[(2R,3S,4R,5R,6S)-6-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5-dihidroxi-2-(hidroximetil)-6-(4-nitrofenoxi)oxan-3-il]oxy-4,5-dihidroxi-2-(hidroximetil)oxan-3-il]oxi-6-(hidroximetil)oxano-3,4,5-triol
SMILES OC[C@H]1O[C@@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](Oc4ccc(cc4)[N+](=O)[O-])O[C@@H]3CO)O[C@@H]2CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-Nitrophenyl beta-D-Cellotrioside
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H35NO18/c26-5-10-13(29)14(30)17(33)23(39-10)42-21-12(7-28)41-24(19(35)16(21)32)43-20-11(6-27)40-22(18(34)15(20)31)38-9-3-1-8(2-4-9)25(36)37/h1-4,10-24,26-35H,5-7H2/t10-,11-,12-,13-,14+,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23+,24+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 625.1854