Learn More
p-Nitrofenil Beta-D-Celotetraósido, TRC
Código de producto. 30480715
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Código de producto. Cantidad
30480715 10 mg
1 options
Código de producto. 30480715 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN50320010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 129411-62-7
Fórmula molecular C30 H45 N O23
Peso molecular (g/mol) 787.67
Nombre IUPAC (2S,3R,4S,5S,6R)-2-[(2R,3S,4R,5R,6S)-6-[(2R,3S,4R,5R,6S)-6-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5-dihidroxi-2-(hidroximetil)-6-(4-nitrofenoxi)oxan-3-il]oxi-4,5-dihidroxi-2-(hidroximetil)oxan-3-il]oxy-4,5-dihidroxi-2-(hidroximetil)oxano-3-il]oxi-6-(hidroximetil)oxano-3,4,5-triol
SMILES OC[C@H]1O[C@@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](Oc5ccc(cc5)[N+](=O)[O-])O[C@@H]4CO)O[C@@H]3CO)O[C@@H]2CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-Nitrophenyl beta-D-Cellotetraoside
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C30H45NO23/c32-5-11-15(36)16(37)20(41)28(48-11)52-25-13(7-34)50-30(22(43)18(25)39)54-26-14(8-35)51-29(23(44)19(26)40)53-24-12(6-33)49-27(21(42)17(24)38)47-10-3-1-9(2-4-10)31(45)46/h1-4,11-30,32-44H,5-8H2/t11-,12-,13-,14-,15-,16+,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27-,28+,29+,30+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 787.2382