Learn More
p-Nitrofenil alfa-D-Manopiranósido, TRC
Código de producto. 30483942
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30483942 250 mg
30481116 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30483942 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN503995250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10357-27-4
Fórmula molecular C12 H15 N O8
Peso molecular (g/mol) 301.25
Sinónimo α-D-Mannopyranoside, 4-nitrophenyl, Mannopyranoside, p-nitrophenyl (7CI), Mannopyranoside, p-nitrophenyl, α-D- (8CI), 4-Nitrophenyl α-D-mannopyranoside, 4'-Nitrophenyl α-D-mannopyranoside, p-Nitrophenyl α-D-mannopyranoside, p-Nitrophenyl α-mannoside
Nombre IUPAC (2R,3S,4S,5S,6R)-2-(hidroximetil)-6-(4-nitrofenoxi)oxano-3,4,5-triol
SMILES OC[C@H]1O[C@H](Oc2ccc(cc2)[N+](=O)[O-])[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitrophenyl-alpha-D-mannopyranoside
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H15NO8/c14-5-8-9(15)10(16)11(17)12(21-8)20-7-3-1-6(2-4-7)13(18)19/h1-4,8-12,14-17H,5H2/t8-,9-,10+,11+,12+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 301.0798