Learn More
p-Nitrofenilo Acetato-13C,d3, TRC
Código de producto. 30180227
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30180227 50 mg 50 miligramos
30180199 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30180227 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN49804250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1794766-80-5
Fórmula molecular C713CH4D3NO4
Peso molecular (g/mol) 185.16
Sinónimo p-Nitro-phenol Acetate-13C,d3, 4-Nitrophenyl Acetate-13C,d3, NSC 2633-13C,d3, p-Acetoxynitrobenzene-13C,d3, p-Nitrobenzene Acetate-13C,d3, p-Nitrophenol Acetate-13C,d3;
SMILES [2H]C([2H])([2H])[13C](=O)OC1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-Nitrophenyl Acetate-13C,d3
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H7NO4/c1-6(10)13-8-4-2-7(3-5-8)9(11)12/h2-5H,1H3/i1D3,6+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.0597