Learn More
p-nitrofenil-aD-maltósido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | p-Nitrophenyl-a-D-maltoside |
| CAS | 17400-77-0 |
| Fórmula molecular | C18H25NO13 |
| Cantidad | 200 mg |
| Sinónimo | α-D-Glucopyranoside','4-nitrophenyl 4-O-α-D-glucopyranosyl-, Glucopyranoside','p-nitrophenyl 4-O-α-D-glucopyranosyl-','α-D- (8CI), Maltoside','p-nitrophenyl (7CI), α-Maltoside','p-nitrophenyl (6CI), 4-Nitrophenyl 4-O-α-D-glucopyranosyl-α-D-glucopyranoside, 4-Nitrophenyl α-D-maltoside, p-Nitrophenyl α-D-maltoside |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H25NO13/c20-5-9-11(22)12(23)14(25)18(30-9)32-16-10(6-21)31-17(15(26)13(16)24)29-8-3-1-7(2-4-8)19(27)28/h1-4,9-18,20-26H,5-6H2/t9-,10-,11-,12+,13-,14-,15-,16-,17+,18-/m1/s1 |
| SMILES | OC[C@H]1O[C@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](Oc3ccc(cc3)[N+](=O)[O-])O[C@@H]2CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O |
| Nombre IUPAC | (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2R,3S,4R,5R,6R)-4,5-dihidroxi-2-(hidroximetil)-6-(4-nitrofenoxi)oxan-3-il]oxi-6-(hidroximetil)oxano-3,4,5-triol |
| Peso molecular (g/mol) | 463.39 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 463.1326 |