Learn More
p-nitrofenil aD-glucopiranósido, TRC
Código de producto. 30474218
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30474218 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30474218 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN503650500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-Nitrophenyl a-D-Glucopyranoside
CAS 3767-28-0
Fórmula molecular C12 H15 N O8
Cantidad 500 mg
Sinónimo α-D-Glucopyranoside','4-nitrophenyl, Glucopyranoside','p-nitrophenyl','α-D- (8CI), α-D-Glucopyranoside','p-nitrophenyl (7CI), α-D-Glucoside','p-nitrophenyl (6CI), 4-Nitrophenyl α-D-glucopyranoside, 4-Nitrophenyl α-D-glucoside, 4'-Nitrophenyl α-D-glucopyranoside, p-Nitrophenol α-D-glucoside, p-Nitrophenyl α-D-glucopyranoside, p-Nitrophenyl α-D-glucoside
Fórmula InChI InChI=1S/C12H15NO8/c14-5-8-9(15)10(16)11(17)12(21-8)20-7-3-1-6(2-4-7)13(18)19/h1-4,8-12,14-17H,5H2/t8-,9-,10+,11-,12+/m1/s1
SMILES OC[C@H]1O[C@H](Oc2ccc(cc2)[N+](=O)[O-])[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Nombre IUPAC (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hidroximetil)-6-(4-nitrofenoxi)oxano-3,4,5-triol
Peso molecular (g/mol) 301.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 301.0798