Learn More
p-nitrofenil aD-galactopiranósido, TRC
Código de producto. 30471806
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
30471806 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30471806 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN5036005G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitrophenyl-alpha-D-galactopyranoside
CAS 7493-95-0
Fórmula molecular C12 H15 N O8
Cantidad 5 g
Sinónimo α-D-Galactopyranoside','4-nitrophenyl, Galactopyranoside','p-nitrophenyl','α-D- (8CI), 4-Nitrophenyl α-D-galactopyranoside, 4-Nitrophenyl α-D-galactoside, NSC 89286, PNPG, p-Nitrophenyl α-D-galactopyranoside, p-Nitrophenyl α-D-galactoside, p-Nitrophenyl α-galactopyranoside, p-Nitrophenyl α-galactoside
Fórmula InChI InChI=1S/C12H15NO8/c14-5-8-9(15)10(16)11(17)12(21-8)20-7-3-1-6(2-4-7)13(18)19/h1-4,8-12,14-17H,5H2/t8-,9+,10+,11-,12+/m1/s1
SMILES OC[C@H]1O[C@H](Oc2ccc(cc2)[N+](=O)[O-])[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
Nombre IUPAC (2R,3R,4S,5R,6R)-2-(hidroximetil)-6-(4-nitrofenoxi)oxano-3,4,5-triol
Peso molecular (g/mol) 301.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 301.0798