Learn More
p-nitrofenil 4,6-bencilideno-alfa-D-glucopiranósido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | p-Nitrophenyl 4,6-Benzylidene-a-D-glucopyranoside |
| CAS | 85906-27-0 |
| Fórmula molecular | C19 H19 N O8 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H19NO8/c21-15-16(22)19(26-13-8-6-12(7-9-13)20(23)24)27-14-10-25-18(28-17(14)15)11-4-2-1-3-5-11/h1-9,14-19,21-22H,10H2/t14-,15-,16-,17-,18?,19+/m1/s1 |
| SMILES | O[C@H]1[C@@H](Oc2ccc(cc2)[N+](=O)[O-])O[C@@H]3COC(O[C@H]3[C@@H]1O)c4ccccc4 |
| Nombre IUPAC | (4aR,6R,7R,8R,8aS)-6-(4-nitrofenoxi)-2-fenil-4,4a,6,7,8,8a-hexahidropirano[3,2-d][1,3]dioxina-7,8-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 389.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 389.1111 |