Learn More
p-nitrofenil 2-O-(beta-L-fucopiranosil)-beta-D-galactopiranósido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | p-Nitrophenyl 2-O-(beta-L-Fucopyranosyl)-beta-D-galactopyranoside |
| CAS | 77640-21-2 |
| Fórmula molecular | C18H25NO12 |
| Cantidad | 0.5 mg |
| Sinónimo | 4-Nitrophenyl 2-O-(6-Deoxy-beta-L-galactopyranosyl)-beta-D-galactopyranoside, Fuc1-beta-2Gal-beta-PNP |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H25NO12/c1-7-11(21)13(23)15(25)17(28-7)31-16-14(24)12(22)10(6-20)30-18(16)29-9-4-2-8(3-5-9)19(26)27/h2-5,7,10-18,20-25H,6H2,1H3/t7-,10+,11+,12-,13+,14-,15-,16+,17+,18+/m0/s1 |
| SMILES | C[C@@H]1O[C@H](O[C@@H]2[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]2Oc3ccc(cc3)[N+](=O)[O-])[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O |
| Nombre IUPAC | (2R,3S,4R,5S,6S)-2-[(2S,3R,4S,5R,6R)-4,5-dihidroxi-6-(hidroximetil)-2-(4-nitrofenoxi)oxan-3-il]oxi-6-metiloxano-3,4,5-triol |
| Peso molecular (g/mol) | 447.39 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 447.1377 |