Learn More
p-Nitrofenil 2-O-(Alfa-L-fucopiranosil)-Beta-D-galactopiranósido, TRC
Código de producto. 30481221
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Código de producto. Cantidad
30481221 1 mg
1 options
Código de producto. 30481221 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN5035551MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 66347-27-1
Fórmula molecular C18 H25 N O12
Peso molecular (g/mol) 447.39
Nombre IUPAC (2S,3S,4R,5S,6S)-2-[(2S,3R,4S,5R,6R)-4,5-dihidroxi-6-(hidroximetil)-2-(4-nitrofenoxi)oxan-3-il]oxi-6-metiloxano-3,4,5-triol
SMILES C[C@@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]2Oc3ccc(cc3)[N+](=O)[O-])[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-Nitrophenyl 2-O-(alpha-L-fucopyranosyl)-beta-D-galactopyranoside
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H25NO12/c1-7-11(21)13(23)15(25)17(28-7)31-16-14(24)12(22)10(6-20)30-18(16)29-9-4-2-8(3-5-9)19(26)27/h2-5,7,10-18,20-25H,6H2,1H3/t7-,10+,11+,12-,13+,14-,15-,16+,17-,18+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 447.1377