Learn More
p-Nitrofenil 2-(furfurilsulfinil)acetato, TRC
Código de producto. 30180401
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
Tamaño de la unidad:
5 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30180401 50 g 50 g
30179749 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30180401 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN50356550G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123855-55-0
Fórmula molecular C13H11NO6S
Peso molecular (g/mol) 309.29
Sinónimo 2-[(2-Furanylmethyl)sulfinyl]acetic Acid 4-Nitrophenyl Ester, [(2-Furanylmethyl)sulfinyl]acetic Acid 4-Nitrophenyl Ester;
Nombre IUPAC (4-nitrofenilo) 2-(furano-2-ilmetilsulfinil)acetato
SMILES [O-][N+](=O)c1ccc(OC(=O)CS(=O)Cc2occc2)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-Nitrophenyl 2-(Furfurylsulfinyl)acetate
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C13H11NO6S/c15-13(9-21(18)8-12-2-1-7-19-12)20-11-5-3-10(4-6-11)14(16)17/h1-7H,8-9H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 309.0307