Learn More
p-nitrofenil 2-acetamido-2-desoxi-beta-D-glucopiranósido, TRC
Código de producto. 30474015
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30474015 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30474015 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN5020001G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-[(2S,3R,4R,5S,6R)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-2-(4-nitrophenoxy)oxan-3-yl]acetamide
CAS 3459-18-5
Fórmula molecular C14 H18 N2 O8
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C14H18N2O8/c1-7(18)15-11-13(20)12(19)10(6-17)24-14(11)23-9-4-2-8(3-5-9)16(21)22/h2-5,10-14,17,19-20H,6H2,1H3,(H,15,18)/t10-,11-,12-,13-,14-/m1/s1
SMILES CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1Oc2ccc(cc2)[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC N-[(2S,3R,4R,5S,6R)-4,5-dihidroxi-6-(hidroximetil)-2-(4-nitrofenoxi)oxan-3-il]acetamida
Peso molecular (g/mol) 342.301
Formula Weight (peso de la fórmula) 342.106