Learn More
p-Nitrofenil 2-Acetamido-2-desoxi-Beta-D-galactopiranósido, TRC
Código de producto. 30468631
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Código de producto. Cantidad
30468631 25 mg
1 options
Código de producto. 30468631 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN50001025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14948-96-0
Fórmula molecular C14H18N2O8
Peso molecular (g/mol) 342.3
Sinónimo GalNAc1-ß-PNP, p-Nitrophenyl beta-D-N-Acetylgalactosaminide, p-Nitrophenyl-N-acetyl-beta-D-galactosaminide, p-Nitrophenyl-beta-N-acetylgalactosaminide
Nombre IUPAC N-[(2S,3R,4R,5R,6R)-4,5-dihidroxi-6-(hidroximetil)-2-(4-nitrofenoxi)oxoxox-3-il]acetamida; hidratar
SMILES O.CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1Oc2ccc(cc2)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-Nitrophenyl 2-Acetamido-2-deoxy-beta-D-galactopyranoside
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H18N2O8.H2O/c1-7(18)15-11-13(20)12(19)10(6-17)24-14(11)23-9-4-2-8(3-5-9)16(21)22;/h2-5,10-14,17,19-20H,6H2,1H3,(H,15,18);1H2/t10-,11-,12+,13-,14-;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 360.1169