Learn More
p-Nitrofenil 2-Acetamido-2-desoxi-Alfa-D-galactopiranósido, TRC
Código de producto. 30480317
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30480317 10 mg -
30470687 25 mg -
30475888 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30480317 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN50000010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23646-68-6
Fórmula molecular C14 H18 N2 O8
Peso molecular (g/mol) 342.3
Nombre IUPAC N-[(2R,3R,4R,5R,6R)-4,5-dihidroxi-6-(hidroximetil)-2-(4-nitrofenoxi)ox-3-il]acetamida
SMILES CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](CO)O[C@@H]1Oc2ccc(cc2)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-Nitrophenyl 2-Acetamido-2-deoxy-a-D-galactopyranoside
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H18N2O8/c1-7(18)15-11-13(20)12(19)10(6-17)24-14(11)23-9-4-2-8(3-5-9)16(21)22/h2-5,10-14,17,19-20H,6H2,1H3,(H,15,18)/t10-,11-,12+,13-,14+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 342.1063