Learn More
p-Nitrofenil 2-acetamido-2-deoxi-a-D-glucopiranósido, MP Biomedicals
Código de producto. 11449191 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11449191 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 11449191 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215590180
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    921.00€
    876.75€ / 100 miligramos
    Ahorro 44.25€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-01-2027
CAS 10139-02-3
Fórmula molecular C14H18N2O8
Peso molecular (g/mol) 342.304
Clave InChI OMRLTNCLYHKQCK-KSTCHIGDSA-N
Sinónimo 4'-nitrophenyl-2-acetamido-2-deoxy-alpha-d-glucopyranoside, p-nitrophenyl n-acetyl-alpha-d-glucosaminide, n-2r,3r,4r,5s,6r-4,5-dihydroxy-6-hydroxymethyl-2-4-nitrophenoxy tetrahydro-2h-pyran-3-yl acetamide, 4-nitrophenyl 2-acetamido-2-deoxy-a-d-glucopyranoside, 4-nitrophenyl 2-acetamido-2-deoxy-alpha-d-glucopyranoside, n-2r,3r,4r,5s,6r-4,5-dihydroxy-6-hydroxymethyl-2-4-nitrophenoxy oxan-3-yl acetamide, 4-nitrophenyl 2-acetamido-2-deoxy-, a-d-glucopyranoside, 4-nitrophenyl n-acetyl-, a-d-glucosaminide, p-nitrophenyl-n-acetyl-alpha-d-glucosaminide, p-nitrophenyl 2-acetamido-2-deoxy-
PubChem CID 82398
Nombre IUPAC N-[(2R,3R,4R,5S,6R)-4,5-dihidroxi-6-(hidroximetil)-2-(4-nitrofenoxi)oxan-3-il]acetamida
SMILES CC(=O)NC1C(C(C(OC1OC2=CC=C(C=C2)[N+](=O)[O-])CO)O)O