Learn More
p-Nitrofenil 2-Acetamido-2-desoxi-4-O-(Beta-D-galactopiranosil)-Beta-D-glucopiranósido, TRC
Código de producto. 30479092
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30479092 25 mg 25 miligramos
30476139 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30479092 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN50125525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 74211-28-2
Fórmula molecular C20 H28 N2 O13
Peso molecular (g/mol) 504.44
Nombre IUPAC N-[(2S,3R,4R,5S,6R)-4-hidroxi-6-(hidroximetil)-2-(4-nitrofenoxi)-5-[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxox-2-il]oxioxan-3-il]acetamida
SMILES CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](CO)O[C@H]1Oc3ccc(cc3)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-Nitrophenyl 2-Acetamido-2-deoxy-4-O-(beta-D-galactopyranosyl)-beta-D-glucopyranoside
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H28N2O13/c1-8(25)21-13-15(27)18(35-20-17(29)16(28)14(26)11(6-23)33-20)12(7-24)34-19(13)32-10-4-2-9(3-5-10)22(30)31/h2-5,11-20,23-24,26-29H,6-7H2,1H3,(H,21,25)/t11-,12-,13-,14+,15-,16+,17-,18-,19-,20+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 504.1591