Learn More
p-nitrofenil 2-acetamido-2-desoxi-4-O-(beta-D-galactopiranosil)-alfa-D-glucopiranósido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | p-Nitrophenyl 2-Acetamido-2-deoxy-4-O-(beta-D-galactopyranosyl)-alpha-D-glucopyranoside |
| CAS | 184377-56-8 |
| Fórmula molecular | C20 H28 N2 O13 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H28N2O13/c1-8(25)21-13-15(27)18(35-20-17(29)16(28)14(26)11(6-23)33-20)12(7-24)34-19(13)32-10-4-2-9(3-5-10)22(30)31/h2-5,11-20,23-24,26-29H,6-7H2,1H3,(H,21,25)/t11-,12-,13-,14+,15-,16+,17-,18-,19+,20+/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](CO)O[C@@H]1Oc3ccc(cc3)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | N-[(2R,3R,4R,5S,6R)-4-hidroxi-6-(hidroximetil)-2-(4-nitrofenoxi)-5-[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxioxan-3-il]acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 504.44 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 504.1591 |