Learn More
p-Nitrofenil-2,3,4,6-Tetra-O-acetil-Beta-D-glucopiranósido, TRC
Código de producto. 30481005
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
2 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30481005 5 g
30466897 1 g
30477117 2 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30481005 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN5057405G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5987-78-0
Fórmula molecular C20H23NO12
Peso molecular (g/mol) 469.4
Sinónimo p-Nitrophenyl beta-D-Glucopyranoside 2,3,4,6-Tetraacetate
Nombre IUPAC [(2R,3R,4S,5R,6S)-3,4,5-triacetiloxi-6-(4-nitrofenoxi)oxan-2-il]acetato de metilo
SMILES CC(=O)OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccc(cc2)[N+](=O)[O-])[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-Nitrophenyl-2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-beta-D-glucopyranoside
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C20H23NO12/c1-10(22)28-9-16-17(29-11(2)23)18(30-12(3)24)19(31-13(4)25)20(33-16)32-15-7-5-14(6-8-15)21(26)27/h5-8,16-20H,9H2,1-4H3/t16-,17-,18+,19-,20-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 469.122