Learn More
p-nitrofenil 2,3,4,6-tetra-O-acetil-alfa-D-galactopiranósido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | p-Nitrophenyl 2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-a-D-galactopyranoside |
| CAS | 17042-39-6 |
| Fórmula molecular | C20 H23 N O12 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H23NO12/c1-10(22)28-9-16-17(29-11(2)23)18(30-12(3)24)19(31-13(4)25)20(33-16)32-15-7-5-14(6-8-15)21(26)27/h5-8,16-20H,9H2,1-4H3/t16-,17+,18+,19-,20+/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)OC[C@H]1O[C@H](Oc2ccc(cc2)[N+](=O)[O-])[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@H]1OC(=O)C |
| Nombre IUPAC | Acetato de [(2R,3S,4S,5R,6R)-3,4,5-triacetiloxi-6-(4-nitrofenoxi)oxan-2-il]metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 469.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 469.122 |