Learn More
p-Nitrofenol (cristales amarillos o polvos/síntesis de péptidos), Fisher BioReagents
Código de producto. 10774534
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 KG
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10774534 1 kg Frasco de vidrio 1 KG
1 options
Código de producto. 10774534 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP6121
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
El nitrofenol se utiliza comúnmente en procedimientos de síntesis de péptidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Vector alfa Nitrophenol
Nombre del producto químico o material p-Nitrophenol
CAS 100-02-7
Punto de fusión 112°C
Color Marrón
pH 4.4
Punto de ebullición 279°C
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥99 %
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C6H5NO3
Número MDL MFCD00007331
Cantidad 1 kg
Índice Merck 15, 6708
Sinónimo p-nitrophenol, phenol, 4-nitro, paranitrophenol, niphen, 4-hydroxynitrobenzene, p-hydroxynitrobenzene, phenol, p-nitro, mononitrophenol, paranitrofenol, paranitrofenolo
Clave InChI BTJIUGUIPKRLHP-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Nombre IUPAC 4-nitrofenol
Peso molecular (g/mol) 139.11
PubChem CID 980
ChEBI CHEBI:16836
Formula Weight (peso de la fórmula) 139.11
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Síntesis de péptidos
Forma física Sólido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Nitrophenol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.