Learn More
p-Nitrofenol, > 99%, MP Biomedicals™
Código de producto. 11443730 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
100 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11443730 100 g
11413730 1 g
11423730 5 g
11433730 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11443730 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210246180
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
CAS 100-02-7
Fórmula molecular C6H5NO3
Peso molecular (g/mol) 139.11
Número MDL MFCD00007331
Clave InChI BTJIUGUIPKRLHP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-nitrophenol, phenol, 4-nitro, paranitrophenol, niphen, 4-hydroxynitrobenzene, p-hydroxynitrobenzene, phenol, p-nitro, mononitrophenol, paranitrofenol, paranitrofenolo
PubChem CID 980
ChEBI CHEBI:16836
Nombre IUPAC 4-nitrofenol
SMILES OC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-Nitrophenol
Color Amarillo
Densidad 1.479g/mL
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 139.11
Porcentaje de pureza >99%
Forma física Polvo cristalino