Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | p-Nitrophenol |
| Color | Amarillo |
| Densidad | 1.479g/mL |
| Cantidad | 1 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 139.11 |
| Porcentaje de pureza | >99% |
| Forma física | Polvo cristalino |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- p-Nitrophenol
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H312+H332-Nocivo en contacto con la piel o si se inhala
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
- P103-Leer la etiqueta antes del uso.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P330-Enjuagarse la boca.
- P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .