Learn More
(p-Nitrobenzilideno)Éster Dietílico de Ácido Malónico, TRC
Código de producto. 30475744
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30475744 100 mg
30469759 250 mg
30479804 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30475744 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN493690100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22399-00-4
Fórmula molecular C14 H15 N O6
Peso molecular (g/mol) 293.272
Sinónimo Diethyl (4-Nitrobenzylidene)Malonate, Diethyl (P-Nitrobenzylidene)Malonate, Diethyl 2-(4-Nitrobenzylidene)Malonate, [(4-Nitrophenyl)Methylene]Propanedioic Acid Diethyl Ester, [(4-Nitrophenyl)Methylene]Propanedioic Acid Diethyl Ester
Nombre IUPAC Dietilo 2-[(4-nitrofenil)metilideno]propanedioato
SMILES CCOC(=O)C(=Cc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-])C(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (P-Nitrobenzylidene)Malonic Acid Diethyl Ester
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H15NO6/c1-3-20-13(16)12(14(17)21-4-2)9-10-5-7-11(8-6-10)15(18)19/h5-9H,3-4H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 293.09